Print…
2'-Chloroacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
179770250 179771000
ACRO179770250EA 42.4 EUR
ACRO179770250 ACRO179771000
2'-Chloroacetophenone 97%
2'-Chloroacetophenone
Fórmula: C₈H₇ClO
Ponto de ebulição: 227 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,188 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000560
Número CAS: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %