ω,3,4-Trichloroacetophenone
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B25397.06
B25397.14
B25397.06EA
75.3
EUR
B25397.06
B25397.14
ω,3,4-Trichloroacetophenone
ω,3,4-Trichloroacetophenone
CAS No.: 42981-08-8
Molecular Formula: C8H5Cl3O
Formula Weight: 223.49
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 171-173°/15mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD03970382
Fórmula:
C₈H₅Cl₃O Ponto de ebulição: 171…173 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 43…45 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03970382 Número CAS: 42981-08-8 UN: 1759 ADR: 8,III |