Print…
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
A10835.14 A10835.22 A10835.36
A10835.14EA 25.9 EUR
A10835.14 A10835.22 A10835.36
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥97%
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 4252-78-2 Molecular Formula: C8H5Cl3O Formula Weight: 223.49 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Beilstein Reference: 957098 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00000934
Fórmula: C₈H₅Cl₃O
Peso Molecular: 223.49 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 52…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000934
Número CAS: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8 III