Print…
2',5'-Dichloroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13770.09 A13770.14 A13770.22
A13770.09EA 40.2 EUR
A13770.09 A13770.14 A13770.22
2',5'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',5'-Dichloroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 2476-37-1 Molecular Formula: C8H6Cl2O Formula Weight: 189.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 11-13° Boiling Point: 118°/12mm Beilstein Reference: 1865043 MDL No.: MFCD00000607
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 118 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 11…13 °C
Densidade: 1,312
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000607
Número CAS: 2476-37-1
EINECS: 219-605-8