Print…
2',4'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2′,4′-Dichloroacetophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
178373-100G 178373-25G
SIAL178373-100GEA 228 EUR
SIAL178373-100G SIAL178373-25G
2',4'-Dichloroacetophenone, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 42 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000581
Número CAS: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8