Print…
2',4'-Dichloroacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2′,4′-Dichloroacetophenone
302430250 302432500
ACRO302430250EA 34.9 EUR
ACRO302430250 ACRO302432500
2',4'-Dichloroacetophenone 97%
2',4'-Dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29…34 °C
Densidade: 1,32 g/cm³
Ponto de Inflamação: 131 °C
Número MDL : MFCD00000581
Número CAS: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
Encomendar
Appearance Colorless to yellow-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥96.0 %