3',4'-Dichloroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
A13568.14
A13568.22
A13568.14EA
79.1
EUR
A13568.14
A13568.22
3',4'-Dichloroacetophenone ≥98%
3',4'-Dichloroacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 2642-63-9
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 134-135mm/12mm
MDL No.: MFCD00000553
Fórmula:
C₈H₆Cl₂O Ponto de ebulição: 134…135°C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 72…76 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000553 Número CAS: 2642-63-9 EINECS: 220-146-0 |