2',3'-Dichloroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
A12667.03
A12667.06
A12667.03EA
42.8
EUR
A12667.03
A12667.06
2',3'-Dichloroacetophenone ≥98%
2',3'-Dichloroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 56041-57-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O
Formula Weight: 189.04
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 106-108°/2mm
MDL No.: MFCD00052988
Fórmula:
C₈H₆Cl₂O Ponto de ebulição: 106…108 °C (2 mmHg) Densidade: 1,293 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052988 Número CAS: 56041-57-7 EINECS: 259-954-3 |