Print…
(2-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A13176.09 A13176.18
A13176.09EA 35.9 EUR
A13176.09 A13176.18
(2-Chlorophenyl)acetonitrile ≥98%
(2-Chlorophenyl)acetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 2856-63-5 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Melting Point: 21-24° Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 2043683 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001898
Fórmula: C₈H₆ClN
Ponto de ebulição: 240…242 °C
Ponto de Fusão: 21…24 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001898
Número CAS: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III