Print…
α,4-Dichlorotoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
111961-100G 111961-500G
SIAL111961-100GEA 34.4 EUR
SIAL111961-100G SIAL111961-500G
α,4-Dichlorotoluene, Sigma-Aldrich®
α,4-Dichlorotoluene
Fórmula: C₇H₆Cl₂
Ponto de ebulição: 214 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Densidade: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000914
Número CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1,III