Print…
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
152129-10G 152129-50G
SIAL152129-10GEA 287 EUR
SIAL152129-10G SIAL152129-50G
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 80 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,082 g/cm³ (16 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003375
Número CAS: 32723-67-4
EINECS: 251-177-8