Print…
4-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4-Bromophenyl)methanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
187054-10G 187054-50G
SIAL187054-10GEA 70.4 EUR
SIAL187054-10G SIAL187054-50G
4-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Número MDL : MFCD00004650
Número CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7