4-Bromobenzyl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A13197.09
A13197.18
A13197.09EA
50
EUR
A13197.09
A13197.18
4-Bromobenzyl alcohol ≥99%
4-Bromobenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 873-75-6
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1931620
Fórmula:
C₇H₇BrO Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 76…79 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004650 Número CAS: 873-75-6 EINECS: 212-851-7 |