Print…
4-Bromobenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromophenyl)methanol
181770100 181770500
ACRO181770100EA 44.5 EUR
ACRO181770100 ACRO181770500
4-Bromobenzyl alcohol 99%
4-Bromobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 75…78 °C
Número MDL : MFCD00004650
Número CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥94 %