Print…
5-Bromo-o-cresol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
H26956.09 H26956.03
H26956.09EA 212 EUR
H26956.09 H26956.03
5-Bromo-o-cresol 95%
5-Bromo-o-cresol
Purity: 95% CAS No.: 36138-76-8 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD08061906
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08061906
Número CAS: 36138-76-8