Print…
2-Bromo-p-cresol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21701.06 B21701.14
B21701.06EA 32.7 EUR
B21701.06 B21701.14
2-Bromo-p-cresol ≥97%
2-Bromo-p-cresol
Purity: 97% CAS No.: 6627-55-0 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5780 Odour: Phenol-like Melting Point: 16° Boiling Point: 213-214° MDL No.: MFCD00002151
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 213…214 °C
Ponto de Fusão: 16 °C
Densidade: 1,547
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002151
Número CAS: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7