Print…
2-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (2-Bromophenyl)methanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
184276-10G 184276-50G
SIAL184276-10GEA 72.9 EUR
SIAL184276-10G SIAL184276-50G
2-Bromobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Número MDL : MFCD00004600
Número CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4