Print…
2-Bromobenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (2-Bromophenyl)methanol
A15700.09 A15700.18
A15700.09EA 39.8 EUR
A15700.09 A15700.18
2-Bromobenzyl alcohol ≥98%
2-Bromobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 18982-54-2 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2243418
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004600
Número CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4