Print…
2-Bromobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromophenyl)methanol
180100100 180100250
ACRO180100100EA 35 EUR
ACRO180100100 ACRO180100250
2-Bromobenzyl alcohol 98%
2-Bromobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Número MDL : MFCD00004600
Número CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %