Print…
α-Bromo-4-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N13054-100G N13054-25G
SIALN13054-100GEA 191 EUR
SIALN13054-100G SIALN13054-25G
α-Bromo-4-nitrotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de ebulição: 304 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007373
Número CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II