4-Bromo-m-toluidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15417.09
A15417.18
A15417.09EA
27.4
EUR
A15417.09
A15417.18
4-Bromo-m-toluidine ≥97%
4-Bromo-m-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 6933-10-4
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Characteristic
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 2689600
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007828
Fórmula:
C₇H₈BrN Ponto de ebulição: 239…241 °C Ponto de Fusão: 79…83 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007828 Número CAS: 6933-10-4 EINECS: 230-056-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |