Print…
3-Bromo-p-toluidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
B24670.06 B24670.14
B24670.06EA 53.4 EUR
B24670.06 B24670.14
3-Bromo-p-toluidine ≥97%
3-Bromo-p-toluidine
Purity: 97% CAS No.: 7745-91-7 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6115 Odour: Characteristic Melting Point: 25-28° Boiling Point: 254-257° Beilstein Reference: 1562057 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00134176
Fórmula: C₇H₈BrN
Peso Molecular: 186.05 g/mol
Ponto de ebulição: 254…257 °C
Ponto de Fusão: 25…28 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134176
Número CAS: 7745-91-7
EINECS: 231-807-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III