Print…
4-Bromobenzilamina 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
350530050 350530250
ACRO350530050EA 281 EUR
ACRO350530050 ACRO350530250
4-Bromobenzilamina 97+%
4-Bromobenzilamina
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de Fusão: 25 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047931
Número CAS: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %