3-Bromobenzilamina 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24963.06
B24963.14
B24963.22
B24963.06EA
54.7
EUR
B24963.06
B24963.14
B24963.22
3-Bromobenzilamina 95%
3-Bromobenzilamina
Purity: 97%
CAS No.: 10269-01-9
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Refractive Index: 1.5885
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD01026119
Fórmula:
C₇H₈BrN Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01026119 Número CAS: 10269-01-9 UN: 2735 ADR: 8,III |