2-Bromobenzilamina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12412.14
A12412.06
A12412.14EA
279
EUR
A12412.14
A12412.06
2-Bromobenzilamina 97%
2-Bromobenzilamina
Purity: 98%
CAS No.: 3959-05-5
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Amine-like
Boiling Point: 118-119°/9mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00025572
Fórmula:
C₇H₈BrN Ponto de ebulição: 118…119 °C (9 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00025572 Número CAS: 3959-05-5 UN: 2735 ADR: 8,III |