Print…
2-Bromobenzilamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
350510050 350510250
ACRO350510050EA 69.3 EUR
ACRO350510050 ACRO350510250
2-Bromobenzilamina 98%
2-Bromobenzilamina
Fórmula: C₇H₈BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025572
Número CAS: 3959-05-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %