α-Bromo-4-iodotoulene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
A18200.06
A18200.14
A18200.06EA
89.5
EUR
A18200.06
A18200.14
α-Bromo-4-iodotoulene ≥97%
α-Bromo-4-iodotoulene
Purity: 97%
CAS No.: 16004-15-2
Molecular Formula: C7H6BrI
Formula Weight: 296.94
Odour: Irritating
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 140°/15mm
Beilstein Reference: 2325160
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00209656
Fórmula:
C₇H₆BrI Peso Molecular: 296.93 g/mol Ponto de ebulição: 140 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 78…82 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00209656 Número CAS: 16004-15-2 UN: 3261 ADR: 8 II |