Print…
α-Bromo-3-iodotoulene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
A11140.06 A11140.14 A11140.22
A11140.06EA 114 EUR
A11140.06 A11140.14 A11140.22
α-Bromo-3-iodotoulene 96%
α-Bromo-3-iodotoulene
Purity: 96% CAS No.: 49617-83-6 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Boiling Point: 106°/1mm Beilstein Reference: 742268 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00019016
Fórmula: C₇H₆BrI
Peso Molecular: 296.93 g/mol
Ponto de ebulição: 106 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019016
Número CAS: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8 II