Print…
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
370622-1G 370622-5G
SIAL370622-1GEA 80 EUR
SIAL370622-1G SIAL370622-5G
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 23…24 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00061238
Número CAS: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III