α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
A18335.06
A18335.14
A18335.06EA
125
EUR
A18335.06
A18335.14
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene ≥97%
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Purity: 97%
CAS No.: 50824-05-0
Molecular Formula: C8H6BrF3O
Formula Weight: 255.04
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4800
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 63°/3mm
Beilstein Reference: 2521451
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061238
Fórmula:
C₈H₆BrF₃O Ponto de ebulição: 63 °C (3 mmHg) Ponto de Fusão: 22…24 °C Densidade: 1,594 Ponto de Inflamação: 94 °C (201 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061238 Número CAS: 50824-05-0 UN: 3261 ADR: 8,III |