Print…
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
389390-25G 389390-5G
SIAL389390-25GEA 125 EUR
SIAL389390-25G SIAL389390-5G
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Ponto de ebulição: 82 °C (0.4 mmHg)
Ponto de Fusão: 49
Número MDL : MFCD00040830
Número CAS: 403-29-2
EINECS: 206-955-1