Print…
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
306290050 306290250
ACRO306290050EA 49.8 EUR
ACRO306290050 ACRO306290250
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Ponto de ebulição: 150 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040830
Número CAS: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to yellow to yellow-green to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %