Print…
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
152692-100G 152692-25G 152692-5G
SIAL152692-100GEA 151 EUR
SIAL152692-100G SIAL152692-25G SIAL152692-5G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Ponto de ebulição: 154 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000398
Número CAS: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III