4-Bromo-3-fluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
A19142.09
A19142.14
A19142.09EA
84.5
EUR
A19142.09
A19142.14
4-Bromo-3-fluorotoluene ≥98%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 452-74-4
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 2500154
MDL No.: MFCD00040940
Fórmula:
C₇H₆BrF Peso Molecular: 189.03 g/mol Ponto de ebulição: 187…188 °C Densidade: 1.494 Ponto de Inflamação: 74 °C (165 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040940 Número CAS: 452-74-4 UN: 1993 ADR: 3 III |