Print…
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B58806-100G B58806-25G
SIALB58806-100GEA 132 EUR
SIALB58806-100G SIALB58806-25G
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Ponto de ebulição: 167 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,651 g/cm³ (30 °C)
Número MDL : MFCD00000373
Número CAS: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III