Print…
α-Bromo-4-fluorotoulene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
209538-25G 209538-5G
SIAL209538-25GEA 183 EUR
SIAL209538-25G SIAL209538-5G
α-Bromo-4-fluorotoulene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-4-fluorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.03 g/mol
Ponto de ebulição: 85
Densidade: 1.517 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000359
Número CAS: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8 II