Print…
3,5-Difluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-3,5-difluorotoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
290319-25G 290319-5G
SIAL290319-25GEA 563 EUR
SIAL290319-25G SIAL290319-5G
3,5-Difluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Ponto de ebulição: 65 °C (4,5 mmHg)
Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010304
Número CAS: 141776-91-2
UN: 3265
ADR: 8,II