Print…
α-Bromo-2,6-difluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
264431-25G 264431-5G
SIAL264431-25GEA 164 EUR
SIAL264431-25G SIAL264431-5G
α-Bromo-2,6-difluorotoluene, Sigma-Aldrich®
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Peso Molecular: 207.02 g/mol
Ponto de Fusão: 53
Densidade: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000329
Número CAS: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 3261
ADR: 8 II