Pentafluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
101052-5G
101052-1G
101052-25G
SIAL101052-5GEA
93.1
EUR
SIAL101052-5G
SIAL101052-1G
SIAL101052-25G
Pentafluorobenzyl bromide, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzyl bromide
Fórmula:
(C₆F₅)CH₂Br Peso Molecular: 260.99 g/mol Ponto de ebulição: 174 Densidade: 1.72 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000299 Número CAS: 1765-40-8 EINECS: 217-182-4 UN: 3265 ADR: 8 II |