Print…
6-Bromo-o-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
L20149.03 L20149.06
L20149.03EA 101 EUR
L20149.03 L20149.06
6-Bromo-o-toluic acid ≥98%
6-Bromo-o-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 90259-31-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2614094
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 107…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310788
Número CAS: 90259-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III