Print…
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-Dimethoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone, α-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone
B22300.03 B22300.06
B22300.03EA 99.5 EUR
B22300.03 B22300.06
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone ≥98%
ω-Bromo-2,4-dimethoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 60965-26-6 Molecular Formula: C10H11BrO3 Formula Weight: 259.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 102-105° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000197
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₃
Peso Molecular: 259.1 g/mol
Ponto de ebulição: 315
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Número MDL : MFCD00000197
Número CAS: 60965-26-6
EINECS: 262-542-6
UN: 3261
ADR: 8 III