Print…
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
A13415.06 A13415.14 A13415.22
A13415.06EA 43.2 EUR
A13415.06 A13415.14 A13415.22
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone ≥98%
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 2632-13-5 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Beilstein Reference: 743112 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000201
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de ebulição: 285
Ponto de Fusão: 68…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000201
Número CAS: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8 II