Print…
4'-Bromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B56404-100G B56404-25G
SIALB56404-100GEA 82.5 EUR
SIALB56404-100G SIALB56404-25G
4'-Bromoacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO
Peso Molecular: 199.05 g/mol
Ponto de ebulição: 255
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Densidade: 1.736 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000105
Número CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01387