Print…
4'-Bromoacetophenone para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21968.0025 8.21968.0100
8.21968.0025EA 42.8 EUR
8.21968.0025 8.21968.0100
4'-Bromoacetophenone para síntese, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO
Peso Molecular: 199.05 g/mol
Ponto de ebulição: 255
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Densidade: 1.736 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000105
Número CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
Merck Index: 13,01387
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 199.04 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C