Print…
4'-Bromoacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
A12222.14 A12222.22 A12222.36
A12222.14EA 25.2 EUR
A12222.14 A12222.22 A12222.36
4'-Bromoacetophenone ≥98%
4'-Bromoacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 99-90-1 Molecular Formula: C8H7BrO Formula Weight: 199.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 255-256° Beilstein Reference: 386015 Merck Reference: 14,1403 MDL No.: MFCD00000105
Fórmula: C₈H₇BrO
Peso Molecular: 199.05 g/mol
Ponto de ebulição: 255…256 °C
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Densidade: 1.736 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000105
Número CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01387