Print…
4'-Bromoacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
106590250 106591000 106595000
ACRO106590250EA 23.6 EUR
ACRO106590250 ACRO106591000 ACRO106595000
4'-Bromoacetophenone 98%
4'-Bromoacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO
Peso Molecular: 199.05 g/mol
Ponto de ebulição: 255 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000105
Número CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
Merck Index: 13,01387
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %