Print…
ω,4-Dibromoacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
A13687.06 A13687.14 A13687.22
A13687.06EA 30.9 EUR
A13687.06 A13687.14 A13687.22
ω,4-Dibromoacetophenone ≥98%
ω,4-Dibromoacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 99-73-0 Molecular Formula: C8H6Br2O Formula Weight: 277.95 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Pungent Beilstein Reference: 607604 Merck Reference: 14,1427 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000200
Fórmula: C₈H₆Br₂O
Peso Molecular: 277.94 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Ponto de Fusão: 108…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000200
Número CAS: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01412