3'-Bromoacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
m-Bromoacetophenone
A12454.14
A12454.22
A12454.36
A12454.14EA
45.6
EUR
A12454.14
A12454.22
A12454.36
3'-Bromoacetophenone ≥98%
3'-Bromoacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-63-4
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 79-81°/2mm
Beilstein Reference: 507599
MDL No.: MFCD00000083
Fórmula:
C₈H₇BrO Peso Molecular: 199.05 g/mol Ponto de ebulição: 79…81 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 7…8 °C Densidade: 1.498 Ponto de Inflamação: 114 °C (237 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000083 Número CAS: 2142-63-4 EINECS: 218-396-0 |