Print…
3'-Bromoacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: m-Bromoacetophenone
106580250 106580050 106581000
ACRO106580250EA 31.7 EUR
ACRO106580250 ACRO106580050 ACRO106581000
3'-Bromoacetophenone 97%
3'-Bromoacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO
Peso Molecular: 199.05 g/mol
Ponto de ebulição: 79…81 °C (2 mmHg)
Densidade: 1.49 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000083
Número CAS: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5749 to 1.5769 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.3 %
Specific optical rotation -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)