Print…
(4-Bromofenil) acetonitrilo 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
A10887.22 A10887.36
A10887.22EA 79.3 EUR
A10887.22 A10887.36
(4-Bromofenil) acetonitrilo 97
(4-Bromofenil) acetonitrilo
Purity: 97% CAS No.: 16532-79-9 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Flash Point: 127°(261°F) Odour: Pungent Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 1861069 UN No.: 3449 MDL No.: MFCD00001916
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 286 °C
Ponto de Fusão: 45…49 °C
Densidade: 1.49
Ponto de Inflamação: 127 °C (261 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001916
Número CAS: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3449
ADR: 6.1 I